Imprimer
Soufre ≥99%, fleur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17260.22 A17260.0E A17260.36
A17260.22EA 28.9 EUR
A17260.22 A17260.0E A17260.36
Soufre ≥99%, fleur
Soufre
Formule: S
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,09059