Imprimer
Soufre ≥99.999% (base métaux), pièces, Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10755.09 10755.18 10755.30
10755.09EA 67.2 EUR
10755.09 10755.18 10755.30
Soufre ≥99.999% (base métaux), pièces, Puratronic®
Soufre
Purity: 99.999% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formule: S
Poids moléculaire: 32.07 g/mol
Point d'ébullition: 445
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 168
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,09059