Soufre 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
S Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa) Point de fusion: 114 °C Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085316 Numéro CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Indice Merck: 13,09059 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Pieces |
Particle size | ≤12 mm |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |