Imprimer
Bismuth ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35854.14 35854.22
35854.14EA 340 EUR
35854.14 35854.22
Bismuth ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismuth
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Indice Merck: 12,01297