Imprimer
Bismuth ≥99.99% (base métaux), pièces ≤ 10 cm (3.9 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 128 EUR
12208.30 12208.A1 12208.A7
Bismuth ≥99.99% (base métaux), pièces ≤ 10 cm (3.9 in)
Bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Indice Merck: 12,01297