Imprimer
Arsenic ≥99.999% (base métaux), en morceaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Arsenic solution
Dans une ampoule sous argon
00590.14 00590.22
00590.14EA 252 EUR
00590.14 00590.22
Arsenic ≥99.999% (base métaux), en morceaux
Arsenic
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-38-2 Physical Form: Ampouled under argon Appearance: Silver to black Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formule: As
Point de fusion: 817 °C
Densité: 5,727 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085309
Numéro CAS: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,00832