Imprimer
Antimoine ≥99.8% (base métaux), tige brisée, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45047.A3 45047.36
45047.A3EA 875 EUR
45047.A3 45047.36
Antimoine ≥99.8% (base métaux), tige brisée, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimoine
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Broken pieces from cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 630 °C
Densité: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,00733