Imprimer
Centrifugeuses, paillasse, ventilées/réfrigérées, 5810/5810 R (General Lab Product)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5810000.010 5810000.320 5810000.420 5810000.525 5810000.620 5811000.015 5811000.325 5811000.420 5811000.620 5811000.820
521-2428EA 6140 EUR
521-2428 521-2640 521-2642 521-2644 521-3508 521-3509 521-2641 521-2643 521-2645 EPPE5811000.820
Centrifugeuses, paillasse, ventilées/réfrigérées, 5810/5810 R (General Lab Product)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse fiable pour les applications à moyen et haut rendements allie une extraordinaire polyvalence et une formidable capacité pour les tubes et les plaques, le tout couplé à un très faible encombrement. Les adaptateurs pour godets et les modules adaptateurs peuvent être empilés jusqu'à ce que la hauteur de tube requise soit atteinte, puis abaissés jusqu'aux supports, dans les godets rectangulaires. Les adaptateurs en plastique stables sont solidement conçus et peuvent être facilement nettoyés, voire autoclavés dans leur intégralité, en cas de contamination au contact d'unEn savoir plus