Imprimer
Etain ≥99.98% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 536 EUR
43341.BY 43341.BU
Etain ≥99.98% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Etain
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,310
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587