Imprimer
Etain ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43234.GH 43234.HP 43234.FI
43234.GHEA 119 EUR
43234.GH 43234.HP 43234.FI
Etain ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Etain
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587