Etain ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.23g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formule:
Sn Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa) Point de fusion: 232 °C Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133862 Numéro CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Indice Merck: 12,09587 |