Imprimer
Etain ≥99.85% (base métaux), plaque, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12602.GH 12602.HP
12602.GHEA 137 EUR
12602.GH 12602.HP
Etain ≥99.85% (base métaux), plaque, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Etain
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈234g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587