Imprimer
Etain ≥99.9985% (base métaux), tiges, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11472.DP 11472.HS
11472.DPEA 213 EUR
11472.DP 11472.HS
Etain ≥99.9985% (base métaux), tiges, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Etain
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈2.06g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587