Imprimer
Etain ≥99.9985% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11456.FI 11456.GH
11456.FIEA 280 EUR
11456.FI 11456.GH
Etain ≥99.9985% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Etain
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587