Imprimer
Etain ≥99.995% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
11013.04EA 50.2 EUR
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
Etain ≥99.995% (base métaux), en poudre -100 mesh
Etain
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587