Imprimer
Etain dur ≥99.9% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10789.VA 10789.VE
10789.VAEA 244 EUR
10789.VA 10789.VE
Etain dur ≥99.9% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Etain
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.2g/15x15cm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587