Etain ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formule:
Sn Poids moléculaire: 118.71 g/mol Point d'ébullition: 2270 Point de fusion: 232 Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133862 Numéro CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Indice Merck: 12,09587 |