Imprimer
Etain ≥99.85% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00941.22 00941.36
00941.22EA 88.4 EUR
00941.22 00941.36
Etain ≥99.85% (base métaux), en poudre -100 mesh
Etain
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III