Etain ACS 30 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Sn Point d'ébullition: 2270 °C (760 mmHg) Point de fusion: 231,9 °C Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133862 Numéro CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Indice Merck: 12,09587 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Metallic granular powder |
Titration Complexometric | ≥99.5 % |
Antimony (Sb) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |