Imprimer
Etain 99.8%, en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
317801000 317805000
ACRO317801000EA 65.7 EUR
ACRO317801000 ACRO317805000
Etain 99.8%, en poudre -325 mesh
Etain
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 231.9 °C
Densité: 7.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %