Imprimer
Silicium ≥99.999% (base métaux), plaque, Epaisseur: 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39112.FF 39112.FI 39112.GH
39112.FFEA 151 EUR
39112.FF 39112.FI 39112.GH
Silicium ≥99.999% (base métaux), plaque, Epaisseur: 6.35 mm (0.25 in)
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈9.54g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Indice Merck: 12,08635