Imprimer
Silicium ≥98.4% (base métaux), en morceaux 10 cm (3.9 in) & down
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10335.A1 10335.A7
10335.A1EA 86.7 EUR
10335.A1 10335.A7
Silicium ≥98.4% (base métaux), en morceaux 10 cm (3.9 in) & down
Silicium
Purity: 98.4% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Indice Merck: 12,08635