Imprimer
Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43834.KF 43834.KJ
43834.KFEA 639 EUR
43834.KF 43834.KJ
Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Graphite
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle Sensitivity: Air and Light Sensitive MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560