Graphite ≥99% (base métaux), tiges, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
Physical Form: ≈1.3kg/pc
MDL No.: MFCD00144065
Formule:
C Point de fusion: 3827 °C Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144065 Numéro CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Indice Merck: 12,04560 |