Imprimer
Graphite, tiges, revêtement pyrolytique, Longueur: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43670.KJ 43670.KG
43670.KJEA 702 EUR
43670.KJ 43670.KG
Graphite, tiges, revêtement pyrolytique, Longueur: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Graphite
Physical Form: ≈0.8g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560