Graphite (naturel) ≥99.8% (base métaux), en paillettes -325 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7782-42-5
Physical Form: Flakes
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00144065
Formule:
C Point de fusion: 3827 °C Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144065 Numéro CAS: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Indice Merck: 12,04560 |