Imprimer
Graphite ≥97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 151 EUR
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Graphite ≥97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Graphite
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560