Imprimer
Graphite ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
43078.CJEA 202 EUR
43078.CJ 43078.RF 43078.RX
Graphite ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Graphite
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560