Imprimer
Graphite (naturel) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40795.TB 40795.TC 40795.TD
40795.TBEA 240 EUR
40795.TB 40795.TC 40795.TD
Graphite (naturel) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -200 mesh
Graphite
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,04560