Imprimer
Graphite (synthétique) ≥99.9% (base métaux), en poudre -20/+100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40769.30 40769.A1
40769.30EA 56.3 EUR
40769.30 40769.A1
Graphite (synthétique) ≥99.9% (base métaux), en poudre -20/+100 mesh
Graphite
Purity: 99.9% Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560