Imprimer
Graphite ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 134 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Graphite ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Graphite
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 1,12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560