Imprimer
Graphite ≥99% (base métaux), tiges, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10134.KG 10134.KJ
10134.KGEA 60.2 EUR
10134.KG 10134.KJ
Graphite ≥99% (base métaux), tiges, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Graphite
Purity: 99% Physical Form: ≈130g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560