Imprimer
Glassy carbon, poudre sphérique 10-20 µm Type2
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43490.A1 43490.30 43490.18
43490.A1EA 0 EUR
43490.A1 43490.30 43490.18
Glassy carbon, poudre sphérique 10-20 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01818