Imprimer
Glassy carbon, tiges, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
42824.DJEA 304 EUR
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.10g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Indice Merck: 13,01818