Imprimer
Glassy carbon, en poudre 20-50 µm Type 1
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41258.09 41258.18 41258.30
41258.09EA 80.9 EUR
41258.09 41258.18 41258.30
Glassy carbon, en poudre 20-50 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01818