Imprimer
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 4 mm (0.16 in) Type 1
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38026.FI 38026.GH 38026.FF
38026.FIEA 541 EUR
38026.FI 38026.GH 38026.FF
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Indice Merck: 13,01818