Imprimer
Glassy carbon, tiges, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
37999.DJ 37999.DM
37999.DJEA 458 EUR
37999.DJ 37999.DM
Glassy carbon, tiges, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.55g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Indice Merck: 13,01818