Glassy carbon, tiges, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Physical Form: ≈0.01g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formule:
C Point de fusion: 3652 °C Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Indice Merck: 13,01818 |