Imprimer
Charbon actif, en granulés, très pur, Ø ∼1,5 mm
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
1.02514.1000EA 167 EUR
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
Charbon actif, en granulés, très pur, Ø ∼1,5 mm
Charbon actif
Formule: C
Poids moléculaire: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density passes test
Substances soluble in nitric acid ≤5%
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤5 ppm
Fe (Iron) ≤500 ppm
Pb (Lead) ≤20 ppm
Zn (Zinc) ≤100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥30%
Residue on ignition (600 °C) ≤10%
Loss on Drying ≤10%