Charbon actif, en poudre, très pur, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Powder, activated. Typical particle size distributions: 95% through 100 mesh, 70% through 200 mesh, 50% through 270 mesh.
Formule:
C Poids moléculaire: 12,01 g/mol Point de fusion: 3550 °C Densité: 2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Indice Merck: 13,01818 |
Résultats des tests de spécification
dentity | conforms |
Substances soluble in nitric acid | ≤ 5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 200 ppm |
Cyano compounds (CN) | passes test |
As (Arsenic) | ≤ 5 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 500 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 20 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 100 ppm |
Polycyclic aromates | passes test |
Tar products | passes test |
n-Hexane adsorption | ≥ 30 % |
Residue on ignition (600 °C) | ≤ 2 % |
Loss on drying | ≤ 10 % |