Imprimer
Charbon actif -4+8 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43118.22 43118.A3 43118.36
43118.22EA 48 EUR
43118.22 43118.A3 43118.36
Charbon actif -4+8 mesh
Charbon actif
MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Indice Merck: 13,01818