Charbon actif 2mm & down
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formule:
C Point de fusion: 3550 °C Densité: 2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Indice Merck: 13,01818 |