Germanium ≥99.9999% (base métaux) (N type ≥ 95%), lingot, zone raffinée 95% N type minimum
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formule:
Ge Point d'ébullition: 2830 °C (1013 hPa) Point de fusion: 937,2 °C Densité: 5,323 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085310 Numéro CAS: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Indice Merck: 12,04415 |