Imprimer
Germanium ≥99.999% (base métaux), pièces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10191.09 10191.18
10191.09EA 267 EUR
10191.09 10191.18
Germanium ≥99.999% (base métaux), pièces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
Poids moléculaire: 72.61 g/mol
Point d'ébullition: 2830
Point de fusion: 937.2
Densité: 5.323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085310
Numéro CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Indice Merck: 12,04415