Imprimer
Indium 99,99 Metals basis, powder -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44986.22 44986.14 44986.06
44986.22EA 1600 EUR
44986.22 44986.14 44986.06
Indium 99,99 Metals basis, powder -100 mesh
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Molecular Formula: In Formula Weight: 114.82 Physical Form: Powder Density: 7.31 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless Melting Point: 156.6° Boiling Point: 2072° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2072 °C
Point de fusion: 156.6 °C
Densité: 7.31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,04971