Imprimer
Indium 99,998 Metals basis, slug, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43414.22 43414.14
43414.22EA 777 EUR
43414.22 43414.14
Indium 99,998 Metals basis, slug, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Formula Weight: 114.818 Physical Form: ≈1.5g/slug Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Boiling Point: 2072 deg C MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2072 °C
Point de fusion: 156.6 °C
Densité: 7.310G/CC
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971