Imprimer
Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40421.G3 40421.G6 40421.G9
40421.G3EA 179 EUR
40421.G3 40421.G6 40421.G9
Indium ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 156
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971