Imprimer
Indium ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38517.G1 38517.G5
38517.G1EA 254 EUR
38517.G1 38517.G5
Indium ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈12.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971