Imprimer

Indium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

38371.FF 38371.GH 38371.FI
38371.FFEA 179 EUR
38371.FF 38371.GH 38371.FI
Indium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Indium

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.23g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048

Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR