Imprimer
Indium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
13982.FIEA 175 EUR
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
Indium ≥99.99% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Poids moléculaire: 114.82 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 156
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Indice Merck: 13,04971